Learn More
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques PC
En polycarbonate coloré (PC) de haute qualité pour une utilisation avec de l’azote liquide.
61.75€ - 76.85€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
Forme | Square |
Type | Cryo Box |
À utiliser avec (application) | Storage and Transport with Liquid Nitrogen |
À utiliser avec (équipement) | Cryo tubes 1.2-2 mL |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15941651
|
Ratiolab™
5150002 |
Vert | 132 x 132 x 52 mm | Grille 9 x 9 |
61.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15942551
|
Ratiolab™
5150031 |
Bleu | 76 x 76 x 52 mm | Grille 5 x 5 |
76.85€
8 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Autoclavables et résistants à des températures allant de −190° à +121°C
- 81 ou 100 emplacements pour grilles 9 x 9 et 10 x 10
- Format 1/4 avec 25 emplacements, grille 5 x 5
- Avec codage numérique
- Empilables pour un transport sécurisé
- Alésage de vidange au fond pour les liquides de rosée
Spécification
Polycarbonate | |
Cryo Box | |
Cryo tubes 1.2-2 mL | |
-190°C | |
52 mm |
Square | |
Storage and Transport with Liquid Nitrogen | |
121°C | |
−190° to +121°C |