Learn More
PCAF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène PCAF
Concentration 0.18 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16832444
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13983-1-AP-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16822444
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13983-1-AP-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Mixed-lineage kinases (MLKs) function as mitogen-activated protein kinase kinase kinases (MAP3Ks), activating the p38 and JNK signaling cascades. Systematic mutational analyses of tyrosine kinases reveal that a minimum of 30% of colorectal cancer contain at least one mutation in the tyrosine kinases; sampling of colorect cancer cells suggest an important role of MLK4 in this process.
Spécification
Spécification
PCAF
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q92831, Q9JHD1
18519, 301164, 8850
PCAF Fusion Protein Ag5028
Primary
-20°C
KAT2B
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CAF, Histone acetylase PCAF, Histone acetyltransferase PCAF, K(lysine) acetyltransferase 2B, KAT2B, Lysine acetyltransferase 2B, P, P/CAF, P300/CBP associated factor, PCAF
Kat2b
IgG
Antigen Affinity Chromatography