Learn More
PCDH9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PCDH9 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803635
|
Proteintech
25090-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893625
|
Proteintech
25090-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the protocadherin family, and cadherin superfamily, of transmembrane proteins containing cadherin domains. These proteins mediate cell adhesion in neural tissues in the presence of calcium. The encoded protein may be involved in signaling at neuronal synaptic junctions. Sharing a characteristic with other protocadherin genes, this gene has a notably large exon that encodes multiple cadherin domains and a transmembrane region. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.Spécification
PCDH9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9HC56 | |
211712, 306091, 5101 | |
PCDH9 Fusion Protein Ag18696 | |
Primary | |
-20°C | |
PCDH9 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PCDH9, protocadherin 9 | |
Pcdh9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |