Learn More
Thermo Scientific™ Barrettes de 8 tubes PCR
Bénéficiez d’un transfert de chaleur optimal dans les thermocycleurs avec ces barrettes de 8 tubes PCR Thermo Scientific™ 0,2 ml, fabriqués à 100 % en polypropylène pur.
sur devis
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Thermal Cyclers |
---|---|
Type de bouchon | Domed |
Volume (métrique) | 0.2 mL |
Description
Bénéficiez d’un transfert de chaleur optimal dans les thermocycleurs avec ces barrettes de 8 tubes PCR Thermo Scientific™ 0,2 ml, fabriqués à 100 % en polypropylène pur.
- Tubes certifiés exempts d’ADN, de RNase, DNase, et apyrogènes.
- 120 barrettes/sachet
Spécification
Thermal Cyclers | |
Domed | |
0.2 mL |