Learn More
Applied Biosystems™ Kit de préséquençage de produits PCR
Le kit de pré-séquençage du produit PCR utilise une nouvelle méthode de nettoyage enzymatique pour prétraiter les produits PCR avant le séquençage, sans aucune étape de purification ou de séparation ultérieure.
Marque:  Applied Biosystems™ 70997.1.KT
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 15657748
  • 1094.00€ / 2000 réactions
Date dexpédition estimée
du fournisseur 16-06-2020
Spécification
Spécification
Purification par PCR
2000 réactions
Recombinant
Dry Ice
ExoSAP-IT™
Kit de pré-séquençage du produit PCR, 2000 rxns, recombinant, purification par PCR, utilise une nouvelle méthode de nettoyage enzymatique pour prétraiter les produits PCR avant le séquençage, sans aucune étape de purification ou de séparation ultérieure
Store at -5 to -30°C.
Genetic Diseases
PCR Purification