Learn More
Invitrogen™ PCR SuperMix
Mélange prêt à l’emploi d’ADN polymérase, sels, magnésium et dNTP pour une amplification par PCR efficace.
Marque: Invitrogen™ 10572014
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Includes: Contient quatre flacons (1,125 ml chacun) de PCR SuperMix. Composants : 22 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 55 mM de Kcl, 1,65 mM de chlorure de magnésium, 220 μM de dGTP, 220 μM de dATP, 220 μM de dTTP, 220 μM de dCTP, 22 U/ml d’ADN polymérase Taq recombinante et stabilisants.
Description
Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces, divisant ainsi par deux le temps de préparation. PCR SuperMix contient du Mg2+, des dNTP et de l’ADN polymérase recombinante Taq à des concentrations suffisantes pour effectuer des PCR courantes sur des fragments allant jusqu’à 5 kb. PCR SuperMix est disponible à une concentration de 1,1X permettant d’utiliser environ 10 % du volume final de la réaction pour l’ajout des solutions d’amorce et de modèle.
ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Contains 4 vials (1.125 ml each) of PCR SuperMix. Components: 22 mM Tris-HCl (pH 8.4), 55 mM KCl, 1.65 mM Magnesium Chloride, 220 μM dGTP, 220 μM dATP, 220 μM dTTP, 220 μM dCTP, 22 U/ml recombinant Taq DNA Polymerase, and stabilizers. |
|
Tube | |
ADN polymérase Taq | |
5’ à 3’ | |
100 réactions | |
100 réactions | |
1,1X | |
Non | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
Amorce-sonde | |
Faible | |
Standard | |
SuperMix PCR | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
PCR standard | |
1 X | |
100 réactions | |
SuperMix ou Master Mix | |
ADN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.