Learn More
PDE6A Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B3B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PDE6A |
---|---|
Clone | 1B3B4 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17271486
|
Proteintech
67832-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17261486
|
Proteintech
67832-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PDE6A(Rod cGMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase subunit alpha) is also named as GMP-PDE alpha, PDE V-B1, PDEA and belongs to the cyclic nucleotide phosphodiesterase family. PDE6A contains an open reading frame capable of coding for a polypeptide of 859 amino acids and about 100 kDa. It is a subunit of a key phototransduction enzyme which participates in processes of transmission and amplification of the visual signal. The expression of PDE6 alpha in retina is essential for normal expression of PDE6 beta and PDE6 gama.
Spécification
PDE6A | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
Primary |
1B3B4 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
5145 |