Learn More
Huile d’arachide, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-178789
57.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
8002-03-7
MFCD00131805
Arachis oil, Groundnut oil
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
8002-03-7
MFCD00131805
Arachis oil, Groundnut oil
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Peanut oil
Couleur Jaune
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 500 mL
Point d’éclair 283°C
Merck Index 14, 7059
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,miscible with light petroleum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Saturated fatty acids (chain length <C16): 0.4% max.
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.915
Densité 0.9150g/mL