Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ Adjustable Volume Pipette, Multi-Channel
The Pearl™ is an eight- or twelve-channel pipette offering adjustable volume and precision liquid handling.
Marque:  Heathrow Scientific HS120216
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Code produit. 16370706
  • 448.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
09-12-2020
Ajouter au panier
Description
Description
La conception élégante et ergonomique et la diminution de la pression sur le piston aident à réduire les risques de microtraumatismes répétés (MTR), car la pipette ne requiert que 2/3 de la pression de la plupart des pipettes standard. La pipette Pearl™ est testée conformément aux normes et un certificat d’étalonnage est fourni. Fabriquée conformément aux normes ISO 08655 et principes de BPL
  • Pièces métalliques internes pour une précision, une stabilité de l’étalonnage et une durée de vie accrues
  • Le bouton d’éjection de pointe ergonomique légèrement incliné réduit la fatigue de la main et les risques de microtraumatismes répétés (MTR)
  • Réglage facile du volume avec languette de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle
  • Éjecteur de pointes séparé
  • Affichage numérique du volume de grande taille
  • Code couleur et indication de la plage de volume
  • Pour la confirmation visuelle rapide, le haut et le côté possèdent tous deux des composants à code couleur.
  • Certifiée CE et fabriquée conformément aux normes ISO 08655 et principes de BPL
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
CE
Pipette à volume réglable Pearl™
3-position, chiffre
Hook
23,50 cm
ABS
Non stérile
Blanc
8/boîte
Blanc
Faible force
Non
Pointes
9,53 cm
1 boîte
2,54 cm
HS120216
30 à 300 µl