Learn More
Alfa Aesar™ Agrumes de pectine
Marque:  Alfa Aesar™ J61021.36
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 9000-69-5 Poids : 0.50000kg
Quantité. 500g
Code produit. 15433689
  • 100.00€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 9
Description
Description
Applications
La pectine de citrus est promue sous forme de supplément alimentaire comme traitement alternatif contre le cancer. Elle peut également être utilisée pour traiter le cancer de la prostate et le mélanome. Elle peut également être utilisée comme agent gélifiant, agent de remplissage et stabilisant. Elle favorise la santé cellulaire, la fonction immunitaire, la santé cardiovasculaire, le bon fonctionnement de plusieurs organes et chélate en toute sécurité les métaux lourds et les toxines.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
9000-69-5
MFCD00081838
Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Spécification
Pectin Citrus
500g
MFCD00081838
Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Poudre
Marron à jaune
9000-69-5
14,7063
It is soluble in water.
Vidéos
FDS Documents