Learn More
Thermo Scientific™ Raccords à serrage manuel PEEK
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel PEEK Thermo Scientific™.
1.45€ - 141.00€
Code produit | Marque | Type | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10706163
|
Thermo Scientific™
F-120X |
Raccord à serrage manuel PEEK monobloc | 1/16 po, tête de 0,37 po |
141.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10754994
|
Thermo Scientific™
F-130X |
Raccord à serrage manuel long en PEEK monobloc | 1/16 po, tête de 0,37 po |
99.03€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15461073
|
Thermo Scientific™
U-467BLK |
Bouchon d’orifice à tête courte, noir | 1/16 po, conique 10-32, Delrin, noir |
1.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11503980
|
Thermo Scientific™
F-300 |
Écrou à oreilles PEEK avec ferrule PEEK | 1/16 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10504465
|
Thermo Scientific™
M-645X |
Raccord à serrage manuel | PEEK, tête de 1/32 po, 0,25 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10618915
|
Thermo Scientific™
F-142X |
Férules de rechange | PEEK |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15319849
|
Thermo Scientific™
U-467R |
Bouchon d’extrémité de colonne | 1/16 po, conique 10-32, Delrin, rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Garantissez une qualité et une robustesse HPLC élevées avec les raccords à serrage manuel en PEEK Thermo Scientific™. Fabriqués en vue d’offrir une fiabilité élevée, ces raccords résistent aux craquelures, aux dommages sur le filetage et aux fuites, pour les applications basse et haute pression. Les ensembles de plomberie à serrage manuel garantissent une grande facilité d’utilisation. Les raccords sont biocompatibles, permettant une utilisation avec un large éventail d’applications.
Description
- Résistent à la fissuration, à la rupture, à l’endommagement du filetage et aux fuites à la fois dans les applications de basse et de haute pression
- Biocompatibles dans de très nombreuses applications
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.