Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/16 po dia. ext., 100 pi
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
Marque:  Trajan Scientific and Medical 1302002500-100F
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 16642562
  • 251.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 10-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
  • Bio-inerte et bio-compatible
  • Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
  • Colorants
  • Parois intérieures lisses et DI précis
  • Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
  • Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Spécification
Naturel
0,0025 in
100 pieds
7000 psi (483 bar)
2 to 14
1/16 po
PEEK
100°C
Certificats
Usage exclusivement réservé à la recherche