Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/32 po dia. ext., 50 pi
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
325.00€ - 341.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1/32 in.
Longueur totale (impériale) 50 pi
Température max. de fonctionnement (métrique) 100°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur Diamètre (impériale) interne Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Diamètre (impériale) interne Prix Quantité et disponibilité  
16642552
Afficher les documents Détails de la promotion
Trajan Scientific and Medical
1301002500-50F
Naturel 0,0025 in
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16682552
Afficher les documents Détails de la promotion
Trajan Scientific and Medical
1301004006-50F
Noir 0,004 in
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15790979
Afficher les documents Détails de la promotion
Trajan Scientific and Medical
1301005001-50F
Rouge 0,005 po
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15730989
Afficher les documents Détails de la promotion
Trajan Scientific and Medical
1301007002-50F
Jaune 0,007 po
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15770989
Afficher les documents Détails de la promotion
Trajan Scientific and Medical
1301010003-50F
Bleu 0,010 po
341.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15710999
Afficher les documents Détails de la promotion
Trajan Scientific and Medical
1301015008-50F
Gris 0,015 po
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16622562
Afficher les documents Détails de la promotion
Trajan Scientific and Medical
1301015000-50F
Naturel 0,015 in
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15750999
Afficher les documents Détails de la promotion
Trajan Scientific and Medical
1301020004-50F
Orange 0,020 po
325.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
  • Bio-inerte et bio-compatible
  • Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
  • Colorants
  • Parois intérieures lisses et DI précis
  • Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
  • Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Spécification
1/32 in.
50 pi
100°C
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche