Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire Peltier (avec refroidissement par air) pour spectrophotomètres GENESYS™ de la série 10S, BioMate™ 3S et Evolution™ 60S
L’accessoire Thermo Scientific™ Peltier avec refroidissement par air pour les spectrophotomètres GENESYS de la série 10S, BioMate 3S et Evolution 60S atteint rapidement la température de consigne de l’analyse et régule la vitesse d’agitation grâce à un module de contrôle externe.
Marque: Thermo Scientific™ 222238100
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
L’accessoire Thermo Scientific™ Peltier (avec refroidissement par air) pour les spectrophotomètres GENESYS™ de la série 10S, BioMate™ 3S et Evolution™ 60S atteint rapidement la température de consigne de l’analyse et régule la vitesse d’agitation grâce à un module de contrôle externe. Le contrôle de la température et de l’agitation des échantillons est important pour de nombreuses méthodes d’analyse UV-Visible. L’accessoire Peltier avec refroidissement par air permet d’obtenir les meilleurs résultats tout en offrant une configuration simple d’utilisation. Il permet une régulation fiable de la température de 20 ° à 60 °C.
Le système de contrôle de type Peltier fournit un contrôle avec une haute précision de la température sans la nécessité de vérifier les niveaux d’eau, d’ajouter un antigel ou un antibactérien ni de raccorder des flexibles et colliers à l’accessoire.- Le module de contrôle dispose d’un large affichage des températures et d’une indication graphique de la vitesse d’agitation
- Le logiciel du module vous permet de modifier la température ou la vitesse d’agitation rapidement
- Il offre une stabilité exceptionnelle de la température et des transitions de températures rapides
- Légère différence de température entre la température de consigne de l’accessoire et la température mesurée à l’intérieur d’une cuve standard de 1 cm
- Moins onéreux que la plupart des contrôleurs de température liquide à recirculation
- Aucun entretien particulier
Alertes de commande :
L’agitation des échantillons nécessite des barreaux d’agitation disponibles séparément (9423UV97030E). Conçu pour des dosages biologiquement pertinents qui nécessitent un contrôle de la température à 25°, 37°, 40° et 50°C.
Recommandé dans les cas suivants :
Laboratoire des sciences de la vie
Spécification
Système Peltier à col d’air, cellule unique | |
Spectrophotomètres GENESYS 10S Séries, BioMate 3S, Evolution 60S | |
± 0,1°C |
Système Peltier unicellulaire | |
Le kit contient : Un insert de compartiment d’échantillon avec porte-cuve thermostaté Un couvercle d’instrument de rechange avec ouverture pour circulation d’air pour le dispositif Peltier Une unité de commande externe La température peut être réglée à partir du panneau avant de l’unité de commande ou du logiciel VISIONlite lorsque l’accessoire Peltier et le spectrophotomètre sont exécutés tous les deux à partir d’un PC Windows™ connecté. |
|
20°C à 60°C |