Learn More
Memmert™ Incubateur réfrigéré IPP avec refroidissement Peltier, 256 L, acier inox
Plage de températures : 0°C à 70°C
Marque: Memmert™ IPP260
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 164.00000kg
Description
- Plage de températures de 0°C à +70°C
- 5 Tailles de modèle (volume de 32 à 749 litres)
- 2 versions : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
- Portes doubles standard pour tous les modèles : prévention de la contamination et des chutes de température, en même temps qu’une vue optimale de la charge sensible à travers les portes intérieures en verre à grande surface
- Les ventilateurs intégrés aux éléments Peltier assurent un transfert d’énergie rapide et une distribution optimale de la température
Prestations de service
Trois ans
Spécification
CE | |
Stainless Steel | |
Plage de températures de 0°C à +70°C | |
Écran simple couleur TFT haute définition | |
2 | |
500 x 640 x 800 mm | |
640 mm | |
800 mm | |
164 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz, 820 W | |
50/60 Hz |
256 L | |
Type allemand | |
Incubateur réfrigéré | |
Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C | |
0.1°C | |
824 mm | |
1183 mm | |
500 mm | |
113 kg | |
230/115 V |