Learn More
3M™ PELTOR™ Câble FLX2 pour casque CH-3 (écoute seule)
Code produit 18624333 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
FLX2-203
FLX2-205
À utiliser avec (équipement):
Prise unique de 2,5 mm
Prise unique de 3,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle À utiliser avec (équipement) Conditionnement
18624333 FLX2-205 Prise unique de 3,5 mm 1 pièce
18614333 FLX2-203 Prise unique de 2,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18624333 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100185800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    52.62€ / 1 pièces
    Économisez 27.38€
    34% de réduction
Expédition estimée: 03-11-2026
PELTOR™ La plateforme FLX2 permet aux travailleurs d'associer des casques de communication de protection CH-3 (écoute seule) à des appareils portables existants.
  • À utiliser avec les casques d'écoute seule CH-3
  • Connexion simple et fiable à une grande variété d'appareils portables.
  • Câble enroulé en polyuréthane
  • renforcé de fibres d'aramide
  • Robuste et très flexible
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Prise unique de 3,5 mm
À utiliser avec (application) Permet la connexion aux casques d'écoute CH-3 (mode écoute seule) compatibles avec Hytera, Icom, Kenwood ou Motorola radios
Modèle FLX2-205
Paires par paquet 1 de chaque
Type de produit Câble FLX2