Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ I
Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’une grande variété d’applications sur le lieu de travail et pour les loisirs. Les casques anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrent une protection polyvalente pour les tâches de courte et longue durées.
Marque:  3M™ 7000039618
176.89 EUR valable jusqu'au 2023-12-31
Utilisez le code promo "20707" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.68000kg
Code produit. 17281806
  • 295.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 02-11-2023
Description
  • Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’une grande variété d’applications sur le lieu de travail et pour les loisirs
  • Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
  • Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
  • Coussinets et inserts facilement remplaçables pour une propreté impeccable
Spécification
Spécification
Jaune
Jugulaire
Casque antibruit
Approuvé CE, EN 352-3 : 2002
26 dB