Learn More
UVP Gaz pour lampe Pen-Ray™
Marque:  UVP 90-0015-01
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 12843818
  • 266.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-07-2024
Spécification
Pen Ray
450 V
117,3 mm
Néon
254 nm
Quartz