Learn More
Fisherbrand™ ELECTRODE MICROPOINTE DIAM 6 MM
Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes can be placed deep within samples.
317.00€ - 330.00€
Spécification
Plage de pH | 0 à 12 |
---|---|
Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |
Types de pointes | Étalon |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11798452
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 5 mm | BNC |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11788462
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 12 mm | DIN |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Electrode pH avec câble fiche DIN ou BNC• Electrode pH avec tête moulée et câble 1 m connecteur BNC ou DIN compatible avec la majorité des pHmètres
• Référence Ag/AgClélectrode pHast Temp™
• Conseillée pour les mesures à basse ou haute température (-5 à +100°C) ou lors de variation rapide de température
• Electrode pH de pénétration
• Electrode pH à pointe de pénétration long 25mm, diamètre 5mm renforcée pour viande, fromage, poissons, fruit..
• Longueur totale 75mm
• Electrolyte KCl 3M+AgCl
• Electrode pH
Spécification
0 à 12 | |
0°C à 80°C | |
Étalon |