Learn More
Pentafluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022686
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
771-61-9
C6HF5O
184.07
MFCD00002156
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
13041
2,3,4,5,6-pentafluorophénol
OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
771-61-9
C6HF5O
184.07
MFCD00002156
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
13041
2,3,4,5,6-pentafluorophénol
OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Pentafluorophenol is used in the preparation of pentafluorophenyl esters for peptide synthesis and vulcanized polymers. It is also used for peptide coupling and heterocyclic acid derivatives. It is involved in the preparation of pentafluorophenyl formate which acts as a formulating agent for amines and amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentafluorophénol est utilisé dans la préparation d’esters de pentafluorophényle pour la synthèse de peptides et les polymères vulcanisés. Il est également utilisé pour le couplage de peptides et les dérivés d’acides hétérocycliques. Il est impliqué dans la préparation du formate de pentafluorophényle qui agit comme agent de formulation pour les amines et les acides aminés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenol
Point de fusion 32°C to 36°C
Densité 1.757
Point d’ébullition 143°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 5 g
Beilstein 1912584
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 184.06
Pourcentage de pureté 99%