Learn More
Pentafluorophényl2-pyrrolidine-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586886
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
946409-38-7
C15H10F5N3O2
359.26
MFCD09817560
YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229768
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
946409-38-7
C15H10F5N3O2
359.26
MFCD09817560
YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229768
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 359.25
Pourcentage de pureté 97%