Learn More
Pentafluorophényl 2-thiomorpholine-4-ylisonicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541155
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
934570-42-0
C16H11F5N2O2S
390.33
MFCD09702363
CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229510
(2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 2-thiomorpholine-4-ylpyridine-4-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
934570-42-0
C16H11F5N2O2S
390.33
MFCD09702363
CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229510
(2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 2-thiomorpholine-4-ylpyridine-4-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 390.33
Pourcentage de pureté 97%