Learn More
Pentafluorophényl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-carboxylate, 97 %, Maybridge
45.57€ - 102.90€
Identifiants chimiques
N° CAS 910037-02-4
Formule moléculaire C14H7F5O4S
Molecular Weight (g/mol) 366.258
Numéro MDL MFCD09702392
InChI Key FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229594
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-carboxylate
SMILES C1COC(O1)C2=C(SC=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10633055 FDS Afficher les documents Maybridge
CC58826CB
250mg Flacon en verre ambré 45.57€
250mg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-06-2020
10022164 FDS Afficher les documents Maybridge
CC58826DA
1g Flacon en verre ambré 102.90€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-06-2020
Spécification
Identifiants chimiques
910037-02-4
366.258
FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
24229594
C1COC(O1)C2=C(SC=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
C14H7F5O4S
MFCD09702392
pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
(2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-carboxylate
Spécification
Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
250mg
96.5
97%
MFCD09702392
FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
(2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-carboxylate
24229594
97%
Flacon en verre ambré
910037-02-4
100.0
C14H7F5O4S
pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
C1COC(O1)C2=C(SC=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
366.258
366.26