Learn More
Pentafluorophényl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1g |
Poids de la formule | 366.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |