Learn More
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate de pentafluorophényl, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC14526DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 898288-91-0 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
898288-91-0 | |
355.22 | |
FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N | |
18525706 | |
C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F |
C16H6F5NO3 | |
MFCD09025822 | |
pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate | |
(2,3,4,5,6-pentafluorophényle) 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate |
Spécification
Pentafluorophenyl 4-(1, 3-oxazol-5-yl)benzoate | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09025822 | |
FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N | |
(2,3,4,5,6-pentafluorophényle) 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate | |
18525706 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
898288-91-0 | |
100.0 | |
C16H6F5NO3 | |
pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate | |
C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F | |
355.22 | |
355.22 |