Learn More
Pentafluorophényl 6-(tétrahydropyran-4-yloxy)nicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541037
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
910036-96-3
C17H12F5NO4
389.28
MFCD09702389
DOADFHHFWSVLLM-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, 6-4-oxanyloxy-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229582
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-(oxan-4-yloxy)pyridine-3-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
910036-96-3
C17H12F5NO4
389.28
MFCD09702389
DOADFHHFWSVLLM-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, 6-4-oxanyloxy-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229582
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-(oxan-4-yloxy)pyridine-3-carboxylate
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 389.27
Pourcentage de pureté 97%