Learn More
Pentafluorophényl trifluoroacétate, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 122,5°Cat760 mmHg.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 122,5°Cat760 mmHg.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentafluorophenyl trifluoroacetate |
Densité | 1.63 |
Point d’ébullition | 122°C to 123°C |
Point d’éclair | 52°C (126°F) |
Indice de réfraction | 1.368 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3272 |
Beilstein | 2003848 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water at 122.5°Cat760mmHg. |