Learn More
Pentane, ≥99 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
6 x 1 L
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentane |
Densité | 0.626g/mL at 25°C |
Quantité | 5 L |
Limite d’explosion | 0.083 |
Point d’éclair | −49°C (−56.2°F) |
Température d’allumage | 500°F |
Formule linéaire | CH3(CH2)3CH3 |
Numéro UN | UN1265 |
Beilstein | 969132 |
Poids de la formule | 72.15g/mol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pentane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.