Learn More
Pepsinogen II Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Pepsinogen II |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816644
|
Proteintech
16881-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806644
|
Proteintech
16881-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Hydrolyzes a variety of proteins.Spécification
Pepsinogen II | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P04073, P20142, Q9D7R7 | |
109820, 24864, 5225 | |
Pepsinogen II Fusion Protein Ag10332 | |
Primary | |
-20°C | |
PGC |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Gastricsin, Pepsinogen C, Pepsinogen II, PEPSINOGEN, GROUP II, PGC, Progastricsin, progastricsin (pepsinogen C) | |
PGC | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |