missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pepsinogen II Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16881-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16806644

  • 329.85€ / 150µL

Expédition estimée
02-03-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Hydrolyzes a variety of proteins.
Spécification

Spécification

Pepsinogen II
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04073, P20142, Q9D7R7
Gastricsin, Pepsinogen C, Pepsinogen II, PEPSINOGEN, GROUP II, PGC, Progastricsin, progastricsin (pepsinogen C)
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
109820, 24864, 5225
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
PGC
Liquid
PGC
Pepsinogen II Fusion Protein Ag10332
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Vidéos
FDS
Documents