Learn More
Pepstatine A, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Description
La pepstatine A est un inhibiteur de la pepsine, de la rénine, de la cathepsine D et d‘autres protéases acides.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pepstatin A |
Point de fusion | 235°C |
Couleur | Blanc |
Intervalle de fusion | 230° to 240°C |
Spectre IR | Conforms to reference |
Conditionnement | Verre ambré |
Quantité | 100 mg |
Merck Index | 15, 7260 |
Poids de la formule | 685.9 |
Forme physique | Poudre / Solide |