Learn More
Acide perchlorique, pur, solution à 0,1 M dans l’acide acétique, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 348630025
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7601-90-3 Poids : 2.65000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationSpécification
Perchloric acid | |
0.1 M Solution in Acetic Acid | |
1,0600 g/ml | |
1,06 | |
2,5 L | |
Liquide | |
2920 | |
15, 7267 | |
Solubilité dans l’eau : insoluble. | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 | |
Pures |
Incolore | |
7601-90-3,64-19-7 | |
Bouteille en plastique | |
40°C | |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
acide perchlorique | |
24247 | |
100.46 |
Sécurité et traitement
- Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.