Learn More
Honeywell™ Gants noirs PERFECT POLY™ Workeasy
Catalog Number p-7159515
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Gants noirs Honeywell™ PERFECT POLY™ Workeasy pour la manipulation d’objets fins dans un environnement sec, légèrement gras ou sale.
  • Gant tricoté 100 % en polyester noir
  • Revêtement en polyuréthane noir sur la paume et le bout des doigts
  • La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
  • Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
  • Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
  • Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
  • Le polyester et son revêtement en polyuréthane offrent une bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
  • Sans remplissage, la fibre de polyester convient aux travaux de précision
  • Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation dans un environnement de peinture
  • Sa couleur foncée la rend plus étanche, garantissant ainsi une vie plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité Norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003
Description Revêtement tricoté, jauge 13
Coating Material Polyester, polyuréthane
Couleur Noir
Dimensions 6
Longueur (métrique) 25 cm