Learn More
Perfluoro(méthylcyclohexane), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021763
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
355-02-2
C7F14
350.06
MFCD00001468
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
9637
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
355-02-2
C7F14
350.06
MFCD00001468
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
9637
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Perfluoro(methylcyclohexane) is used as a solvent to determine fluorophilicity of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters. It combines with chloroform and acts as an ingredient for fluorous biphase reactions. Furthermore, it finds application as a heat transfer agent, a dielectric fluid and a perfluorocarbon tracer. It acts as a good solvent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perfluoro(méthylcyclohexane) est utilisé comme solvant pour déterminer la fluorophilie des esters d’acides nicotiniques fonctionnalisés par hydrocarbures et fluorocarbones. Il se combine avec le chloroforme et agit comme un ingrédient pour les réactions biphase “fluoreuses”. De plus, il trouve son application comme agent de transfert de chaleur, fluide diélectrique et traceur perfluorocarbone. Il agit comme un bon solvant pour les gaz.
Solubilité
Miscible à l’acétone et au benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Perfluoro(methylcyclohexane)
Point de fusion -70°C
Densité 1.8
Point d’ébullition 75°C to 76°C
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.3 00
Quantité 25 g
Beilstein 1915981
Informations sur la solubilité Miscible with acetone and benzene.
Poids de la formule 350.06
Pourcentage de pureté 94%