Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’acylation des perfluoroacylimidazoles (TFAI et HFBI)
Réalisez l’acylation des groupes hydroxyles et des amines primaires et secondaires grâce aux perfluoroacylimidazoles Thermo Scientific™ (TFAI et HFBI).
Marque: Thermo Scientific™ TS-48882
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
Réalisez l’acylation des groupes hydroxyles et des amines primaires et secondaires grâce aux perfluoroacylimidazoles Thermo Scientific™ (TFAI et HFBI). Par rapport aux chlorures et anhydrides acides, les réactions des acylimidazoles fluorés sont uniformes et quantitatives et ne produisent aucun sous-produit acide. Le sous-produit principal est l’imidazole, relativement inerte. Les dérivés fluoroacyles volatils et stables sont parfaits pour les techniques FID et de détection à capture d’électrons (ECD).
ApplicationsUtilisés dans les schémas de dérivatisation bifonctionnels et les réactions d’échange dans lesquels les dérivés TMS sont convertis en dérivés HFB.
Les groupes hydroxyle de catécholamines sont dérivatisés avec du TMSI, suivi d’une conversion des amines en acylamides avec du HFBI.
La tryptamine et les métabolites présents dans le liquide cérébro-spinal ont été analysés par ECD à l’aide de HFBI.
Spécification
2°C à 8°C | |
1-(trifluoroacétyl)-1H-imidazole | |
Corrosif, inflammable | |
TFAI ; 10 ampoules de 1 ml |
FID et ECD, ECD | |
10 ampoules de 1 ml | |
98 à 100% |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.