Learn More
Alfa Aesar™ Acide perfluoroazélaïque, technique. 90 %
Marque:  Alfa Aesar™ L16820.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 23453-64-7 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 25g
Code produit. 11393766
  • 158.00€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
23453-64-7
440.089
WRYSWXOLGMKBKW-UHFFFAOYSA-N
2776030
C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
C9H2F14O4
MFCD00153274
perfluoroazelaic acid, tetradecafluoroazelaic acid, perfluorononanedioic acid, acmc-20ajy5, tetradecafluorononanedioic acid, perfluorononane-1,9-dioic acid, perfluorononane-1,9-dioic acid, tech, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecakis fluoranyl nonanedioic acid, nonanedioic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluoro
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-acide tétradecafluoronanedioïque
Spécification
Perfluoroazelaic acid
25g
C9H2F14O4
UN3261
perfluoroazelaic acid, tetradecafluoroazelaic acid, perfluorononanedioic acid, acmc-20ajy5, tetradecafluorononanedioic acid, perfluorononane-1,9-dioic acid, perfluorononane-1,9-dioic acid, tech, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecakis fluoranyl nonanedioic acid, nonanedioic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluoro
C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
440.089
440.09
Technique
215°C (60mmHg)
23453-64-7
MFCD00153274
3020403
WRYSWXOLGMKBKW-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-acide tétradecafluoronanedioïque
2776030
90%
Vidéos
FDS Documents