Learn More
Perfluorodécaline, 90 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179963
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
306-94-5
C10F18
462.08
MFCD00010626
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
9386
CHEBI:38848
1,1,2,2,3,3,4,4,4A,5,5,6,6,7,7,8,8,8A-octadécafluoronaphtalène
C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
306-94-5
C10F18
462.08
MFCD00010626
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
9386
CHEBI:38848
1,1,2,2,3,3,4,4,4A,5,5,6,6,7,7,8,8,8A-octadécafluoronaphtalène
C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Perfluorodecalin
Point de fusion -10.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.9000g/mL
Point d’ébullition 142.0°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3135 to 1.3155
Quantité 25 g
Merck Index 15,4215
Gravité spécifique 1.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 462.08
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Perfluorodecalin, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.