Learn More
Memmert™ Étagères perforées pour four et incubateur
Utilisez ces étagères avec les incubateurs et les fours Memmert™. Les étagères perforées Memmert™ pour four et incubateur sont dotées d’une construction perforée en acier inox.
Marque: Memmert™ B00325
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Étagère en acier inox perforée
- Pour fours et incubateurs Memmert