Learn More
Contec™ PeridoxRTU
Blend of hydrogen peroxide and peracetic acid
Marque: Contec™ SBC0902PX
327.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 6.15000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Description
- Contec PeridoxRTU est un sporicide autorisé par le BPR et l’EPA qui permet une réduction supérieure à 3 logs contre les spores bactériennes et fongiques en moins de 3 min
- Mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peracétique, Contec PeridoxRTU est prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores
- La formulation exclusive de PeridoxRTU contient des surfactants pour un nettoyage efficace ainsi que des inhibiteurs de corrosion pour la protection de surface
- PeridoxRTU peut être utilisé pour nettoyer et désinfecter les surfaces sans endommager ni perdre de fonctionnalité
- Contec PeridoxRTU est filtré et rempli dans un environnement contrôlé
- Le produit stérile est fourni validé stérile à un niveau garanti de stérilité de 10-6
- Fourni en sachet double ou simple, le produit est conçu pour faciliter l’entrée dans les salles blanches pharmaceutiques
- Disponible en flacon de 0,9 L avec bouchon à tirer/pousser pour les petites zones ou en récipients à bouchon de 3,78 L pour la saturation de la tête de vadrouille ou lorsque de plus grands volumes sont nécessaires
- La chimie hyperactive brevetée permet une action rapide et une réduction du temps consacré à la biodécontamination
- La version stérile validée disponible le rend adapté aux salles blanches de grade A et B
- Excellente compatibilité des matériaux et n’endommagera pas les matériaux courants de la salle blanche
- Le conditionnement en sachet double/simple facilite la désinfection de transferts dans la salle blanche
- Le bouchon à tirer/pousser sur le flacon de 0,9 L élimine les gouttelettes réduisant le risque d’inhalation et peut être facilement appliqué sur une lingette ou un dispositif de nettoyage
Spécification
Stérile | |
Peroxyde d’hydrogène et acide peracétique | |
0,9 L |
Transparent | |
RTU |
Sécurité et traitement
- X6 Peridox Ready to Use Sporidical Disinfectant, 0 .9L, Double Bagged, Sterile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, Hydrogen peroxide, Peracetic acid