Learn More
HelixMark™ Peristaltic Pump Silicone Tubing
Tubing for increased durability and performance
245.66€ - 891.60€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
À utiliser avec Peristaltic Pump Silicone Tubing for Increased Durability and Performance
Matériau Platinum-cured Silicone
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 38
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
16603264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635015
0.51 mm 3.71 mm
301.63€
4 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16613264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635023
0.79 mm 3.99 mm
302.50€
4 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16623264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635027
0.99 mm 1.60 mm
308.64€
4 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16633264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635037
1.50 mm 2.52 mm
245.66€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16643264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635043
1.60 mm 4.80 mm
247.39€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16653264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635045
1.60 mm 6.38 mm
256.25€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16663264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635051
2.01 mm 3.02 mm
257.36€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16673264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635063
2.52 mm 3.53 mm
263.41€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16683264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635070
3.00 mm 4.01 mm
264.42€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16693264
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635079
3.18 mm 6.38 mm
273.89€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16603274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635082
3.18 mm 7.95 mm
274.43€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16613274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635093
4.01 mm 5.44 mm
275.04€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16623274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635104
4.78 mm 7.98 mm
279.54€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16633274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635108
4.78 mm 9.55 mm
281.63€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16643274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635110
4.78 mm 9.86 mm
287.21€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16653274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635112
4.78 mm 11.13 mm
340.85€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16663274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635130
6.35 mm 9.55 mm
341.14€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16673274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635133
6.35 mm 11.13 mm
355.07€
3 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16683274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635136
6.35 mm 11.43 mm
261.67€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16693274
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635139
6.35 mm 12.70 mm
295.20€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16603284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635141
6.35 mm 13.21 mm
301.01€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16613284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635160
7.95 mm 11.15 mm
303.43€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16623284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635163
7.95 mm 12.73 mm
303.96€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16633284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635166
7.95 mm 15.98 mm
349.97€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16643284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635191
9.53 mm 14.30 mm
350.64€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16653284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635194
9.53 mm 15.89 mm
352.15€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16663284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635197
9.53 mm 16.38 mm
356.47€
2 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16673284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635200
9.53 mm 19.03 mm
354.24€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16683284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635230
12.01 mm 20.03 mm
355.98€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16693284
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635243
12.70 mm 19.05 mm
376.40€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16603294
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635245
12.70 mm 19.56 mm
376.56€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16613294
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635248
12.70 mm 22.20 mm
423.56€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16623294
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635262
15.88 mm 22.23 mm
439.76€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16633294
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635270
15.88 mm 25.38 mm
520.15€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16643294
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635288
16.00 mm 24.03 mm
522.12€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16653294
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635310
19.05 mm 28.55 mm
628.87€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16663294
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635420
25.40 mm 34.90 mm
889.13€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
16673294
Afficher les documents Détails de la promotion
HelixMark™
45635428
25.40 mm 35.56 mm
891.60€
7.50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Designed and manufactured for use with medical and pharmaceutical peristaltic pumps and other applications with higher effective forces
  • A special production process designed to meet these requirements ensures that the products provide greater stability and capacity to withstand stresses
  • The range offers sizes suitable for use with all commonly used pump types
  • The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 7.5 m
Spécification
Spécification
Autoclavable
Peristaltic Pump Silicone Tubing for Increased Durability and Performance
200°C
25 ft.
7.5 m
Tubing
USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Platinum-cured Silicone
-30°C
7.5 m
Non-sterile