Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 723116.60
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10216611
  • 1020.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2024
Spécification
0,25 mm
Colonne capillaire GC
Permabond™ FFAP
220°C à 240°C
60 m
1 de chaque
G25, G35
0,4 mm
GC, Acides carboxylés libres
0,25 μm
Permabond™ FFAP