Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 723344.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10576861
  • 630.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2024
Spécification
0,32 mm
Colonne capillaire GC
Permabond™ FFAP
220°C à 240°C
25 m
1 de chaque
G25, G35
0,5 mm
GC, Acides carboxylés libres
0,5 μm
Permabond™ FFAP