Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 723341.50
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,32 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ FFAP | |
220°C à 240°C | |
50 m | |
1 de chaque |
G25, G35 | |
0,5 mm | |
FAME, Acides carboxylés libres | |
0,25 μm | |
Permabond™ FFAP |