Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire SE-52 GC Permabond™
590.00€ - 630.00€
Spécification
Phase stationnaire | SE-52 Permabond™ |
---|---|
Type d’USP | G27, G36 |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | GC |
Plage de températures | 300°C à 320°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10367971
|
Macherey-Nagel™
723054.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10717472
|
Macherey-Nagel™
723310.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,25 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10609961
|
Macherey-Nagel™
723312.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,5 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
SE-52 Permabond™ | |
Colonne capillaire GC | |
300°C à 320°C | |
SE-52 Permabond™ |
G27, G36 | |
GC | |
25 m | |
1/boîte |