Learn More
Acide Perrhenic(VII), 99,99 %, (base de traces de métaux), solution de 76,5 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Réactif de réduction
Spécification
Nom chimique ou matériau | Perrhenic(VII)acid |
Couleur | Incolore à jaune |
Note relative au nom | 99.99% |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% |
Formule linéaire | HReO4 |
Concentration | 70 to 76.5% (HReO4) |
Densité | 2.1600g/mL |
Poids de la formule | 251.21 |
Qualité | Base de métaux à l’état de traces |
Conditionnement | Flacon en verre |