Learn More
Spectrum Labs™ Modules de filtration PES MicroKos™
Les modules de filtration PES MicroKos™ de Spectrum Labs™, sont des filtres à fibres creuses à usage unique conçus pour la filtration à flux tangentiel.
143.00€ - 148.00€
Spécification
Matériau | PES |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Comprend | Ports d’entrée/de sortie :Raccord Luer-Lock mâle, port latéral :Raccord Luer-Lock femelle |
Type | Module de filtration à fibres creuses |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12437071
|
Spectrum Labs™
C02-P20U-05-N |
Dia. int. de fibre :0,5 mm, dia. int. de boîtier :3,1 mm, dia. int. d’entrée / de rétentat :3 mm, dia. int. du port latéral :4,3mm |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12457071
|
Spectrum Labs™
C02-P20U-10-N |
Dia. int. de fibre :1,0 mm, dia. int. de boîtier :4,6 mm, dia. int. d’entrée / de rétentat :3 mm, dia. int. du port latéral :4,3mm |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçu pour la filtration à flux tangentiel de petits volumes allant de 1 ml à 100 ml
- Les filtres à fibres creuses et à usage unique MicroKros™ sont le premier dispositif de filtration à flux tangentiel efficace et pratique pour caractériser un procédé de mise à l'échelle ou de filtration de petits volumes en laboratoire.
- Les filtres MicroKros™ sont disponibles avec les raccords MLL x FLL et 1 longueur effective
Spécification
PES | |
Non stérile | |
Module de filtration à fibres creuses | |
Dia. ext. du boîtier : 4,6 mm |
0,2 μm | |
Ports d’entrée/de sortie :Raccord Luer-Lock mâle, port latéral :Raccord Luer-Lock femelle | |
Longueur totale :23 cm, longueur effective :20cm |