Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer en PETG avec bouchon ventilé
Construit en polyéthylène téréphtalate transparent optiquement (PETG) et idéal pour les applications de culture avec agitateur.
Marque: Corning™ 431282
Informations supplémentaires : Poids : 4.10000kg
Description
Les flacons de culture Corning™ Erlenmeyer et Fernbach sont parfaits pour les applications de culture à agitation et le stockage. Bouchons de rechange disponibles pour des tailles de flacon de 2 L, de 3 L et 5 L.
- Fabriqué en polyéthylène téréphtalate de glycol modifié (PETG) : Le matériau en PS (USP classe VI) assure une clarté optique et une résistance mécanique exceptionnelles
- Les tailles varient de 2 L à 5 L
- Graduations moulées pour plus de précision (±5 %)
- Bouchon ventilé permettant l’échange de gaz continu tout en garantissant la stérilité et en empêchant les fuites
- Conditionnement individuel
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10−6
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Spécification
Sans origine animale ; apyrogène, endotoxine <0,5 EU/ml ; USP classe de réactivité biologique VI ; SAL 10-6 | |
PEHD vierge | |
4 | |
Erlenmeyer | |
Ordinaire ; aucune baffle |
Noir | |
3 L | |
1/Paquet | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.