Learn More
Éther de pétrole 35/60, ACS, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4408280
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
8032-32-4
MFCD00081849
p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
8032-32-4
MFCD00081849
p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Taux maximal d’impuretés :Couleur (APHA) :10, plage d’ébullition 35 à 60°C, résidus d’évaporation :0,001 %, acidité P.T.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Petroleum ether 35/60
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.640 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 35°C to 60°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -49°C (-57°F)
Température d’allumage 250°C (482°F)
Odeur Petroleum-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.363
Tension de vapeur 350 hPa (263mm Hg) at 20°C
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Qualité ACS