Learn More
Éther de pétrole 40-60 C certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Éther de pétrole 40-60C certifié pour l’analyse 200 l n-hexane < 2 %
Marque: Fisher Chemical P/1760/27
Code nomenclature Nacres: NA.06
Informations supplémentaires : CAS : 64742-49-0 Poids : 130.00000kg Transport : UN number : 1268 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Éther de pétrole 40-60°C certifié pour l’analyse 200 L n-hexane < 2 %
- Éther de pétrole 40-60°C certifié pour l’analyse 200 L n-hexane < 2 %, flacon en plastique numéro CAS 64742-49-0
Spécification
Petroleum | |
64742-49-0 | |
200 L | |
MFCD00081849 |
<-100°C | |
40.0°C to 65.0°C | |
Plastique | |
Petroleum ether |
Sécurité et traitement
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.