Learn More
Éther de pétrole, extra pur, plage d’ébullition 100-140°C, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 233020250
Code nomenclature Nacres: NA.06
Informations supplémentaires : CAS : 64742-49-0 Poids : 18.50000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Petroleum ether | |
64742-49-0,111-65-9,142-82-5,108-87-2,110-82-7,73513-42-5 | |
100.0°C to 140.0°C | |
2°C | |
Tambour métallique | |
1.4030 to 1.4080 | |
0.74 | |
0.76 mm2/s (25°C) | |
Solubility in water: insoluble. | |
Extra pur |
-30.0°C | |
0.7400g/mL | |
25 L | |
Authentic | |
Liquide | |
0.005% max. | |
MFCD00081849 | |
14, 5489 | |
Ether de pétrole 40-60°C |
Sécurité et traitement
- Petroleum ether, boiling range 100-140°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,Hexane, Cyclohexane
RUO – Research Use Only